Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
934704
Sigma-Aldrich
Sodium manganese oxide
greener alternative
Na0.44MnO2, powder, ≥99% trace metals basis
別名:
Sodium manganite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na0.44MnO2
分子量:
97.05
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
詳細
Capacity: 110 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 2.5 V vs Na/Na+
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder
組成
Na0.44MnO2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
1-2 μm
密度
4.3 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
マンガン酸ナトリウムは、粉末状の黒色物質で、斜方晶系のトンネル型構造を有しています。S字形のトンネルが相互に接続した構造により、高速で可逆的なナトリウムのインターカレーションのための広い拡散経路が提供されます。
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
高純度のマンガン酸ナトリウム(Na0.44MnO2)粉末は、ナトリウムイオン電池の正極材料に適しています。Na0.44MnO2は、その独特のトンネル構造により優れたサイクルおよびレート特性を発揮するため、ナトリウムイオン電池における使用が有望視されています。例えば、本マンガン酸ナトリウムの場合、大容量(0.1Cで110 mAh g−1)を示し、高速充電レート(5Cで80 mAh g-1, 72%)でも高い性能を維持します。さらに、Na0.44MnO2は、NaClO4やNaPF6をベースとした有機電解液だけでなく、水系電解液に対しても優れた安定性を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
934704-25G:
934704-VAR:
934704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)