Merck
933538
Sigma-Aldrich
AFM Disc Gripper
disc diam. 12 mm
別名:
Disc Grippers for AFM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
ディスク直径
12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
AFM Disc Gripper, 12 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)