Merck
932973
Sigma-Aldrich
AFM Disc Gripper
disc diam. 15 mm
別名:
AFM Disc Gripper, Disc Grippers for AFM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
ディスク直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
アプリケーション
AFM Disc Gripper, 15 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)