Key Documents
932809
Sigma-Aldrich
Tweezer
Style 51S, ESD Rubber Coated
別名:
Grippers, Tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
ESD Rubber Coated Tweezers, Style 51S can be used for safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Material: Anti-Acid/Anti-MagSS. Tips: Bent for maximum visibility extra fine.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)