Merck
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C34H43N)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.23
分子量
Mw ≥20,000 by GPC
品質水準
溶解性
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
蛍光検出
λem 406 nm±20 nm in THF
アプリケーション
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932302-VAR:
932302-BULK:
932302-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)