Merck
932043
Sigma-Aldrich
1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-yl)-1-methylpiperidinium triflate
≥95%
別名:
3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl,methylpiperidinium triflate, 3,3-Difluoropropen-1-yl ammonium salt, DFPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16F5NO3S
分子量:
325.30
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
58-59 °C
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
932043-100MG:
932043-VAR:
932043-BULK:
932043-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)