Merck
931667
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-F4G(Pbf,Sub)-OH
Novabiochem®, ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H52N4O7S
分子量:
889.07
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
組成
May contain ≤10% chloroform
保管温度
−20°C
アプリケーション
Fmoc-L-F4G(Pbf,Sub)-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
法的情報
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931667-VAR:
931667-BULK:
931667-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)