Merck
932035
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH
Novabiochem®, ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H52N4O7S
分子量:
889.07
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
−20°C
アプリケーション
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932035-500MG:
932035-BULK:
932035-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)