Merck
931616
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-3Py6Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H24N2O4
分子量:
464.51
UNSPSCコード:
12352209
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
193-195 °C
保管温度
−20°C
アプリケーション
Fmoc-L-3Py6Ph-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
法的情報
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3