グレード
for analytical purposes
品質水準
詳細
(2.5 - 3.5 at 50 g/L at 25 °C)
アッセイ
99.99% (trace metals basis)
フォーム
powder
不純物
≤150 ppm (trace metals analysis)
mp
73 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble
alcohols: soluble
water: soluble (highly soluble)
密度
1.72 g/cm3
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a precursor to prepare Al-ion electrolyte for dye-sensitized solar cells (DSSCs). It enhances photoconversion efficiency of solar cells.
- As a dopant to prepare Al-ZnO thin films for solar cells by sol-gel method.
- As a starting material to fabricate NiAl layered hydroxide electrode with high capacity and more stable cycling ability, for Li-ion batteries.
- To prepare α-alumina fibers by sol-gel processing. These dense fibers are used in the fabrication of catalytic supports, electronic devices, anticorrosion coating, and medical implants.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
930954-BULK:
930954-250G:
930954-VAR:
930954-500G:
930954-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)