Merck
930784
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3 sulfate sodium salt
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C16H27O5NaS
分子量:
393.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[13C@H]1[13CH2]C[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2[13CH2]1)C
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7+1,11+1,13+1;
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930784-BULK:
930784-VAR:
930784-1MG-PW:
930784-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)