Merck
929948
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-22,23,24-13C3 solution
≥-98% (CP), 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C
別名:
(R)-4-((3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[i]phenanthren-17-yl-2,3,4-13C3)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C21H40O4
分子量:
395.55
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥-98% (CP)
濃度
100 μg/mL in methanol
質量シフト
M+3
SMILES記法
O[13C@@H]1[13CH2]C[C@@]2(C)[C@@](C[C@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[13CH2]1
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類