Merck
929743
Sigma-Aldrich
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H22BF14IrN4O2
CAS番号:
分子量:
1011.59
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or chunks
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES記法
FC1=C(C2=CC(F)=C1)C3=[N](C=C(C=C3)C(F)(F)F)[Ir]452([N]6=CC=C(C=C6C7=CC(OC)=CC=[N]75)OC)[N]8=CC(C(F)(F)F)=CC=C8C9=C(C=C(C=C94)F)F.FB(F)(F)F
アプリケーション
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929743-500MG:
929743-VAR:
929743-BULK:
929743-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)