Merck
928836
Sigma-Aldrich
Barrel and piston
5 mL, clear, suitable for 3D bioprinters, 40/box
別名:
3D Bioprinting consumables, Syringe barrels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NA.25
詳細
5 mL (5 cc) barrels (clear) and pistons (white) (40/box),
Barrel Diameter 14.3 mm (0.56′′), Length 68.3 mm (2.69′′)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping.
End and tip caps are sold separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)