Merck
917265
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
別名:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42182011
NACRES:
NB.51
品質水準
詳細
Tapered dispensing tips, polypropylene, 22 gauge, blue, ID 0.016″, 50/box
アプリケーション
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)