Merck
918024
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
別名:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42182011
NACRES:
NB.51
品質水準
詳細
Stainless steel dispensing tips, 22 gauge, 0.50″, blue, 50/box
アプリケーション
Stainless steel dispensing tips are 22 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)