Merck
925896
Sigma-Aldrich
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H27BrN2O
CAS番号:
分子量:
535.47
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
不純物
≤1.1 mol THF, residual
mp
>300 °C
アプリケーション
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
法的情報
Product of Solvias
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bouthayna Zilate et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(12), 1767-1775 (2020-01-31)
Recent developments in preparative photocatalysis have reshaped synthetic strategies and now represent an integral part of current organic chemistry. Due to their favourable electrochemical and photophysical properties, the nowadays most frequently used photocatalysts are based on precious Ru- and Ir-polypyridyl