安全性情報
900556
Sigma-Aldrich
希土類元素ドープアップコンバージョンナノ粒子
fluorescence λem 540 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
別名:
CANdot® Series X up green, Er/NaYF4, NaYF4:Yb, アップコンバージョン ナノ結晶, 蛍光ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
組成
Er/NaYF4
NaYF4:Yb
濃度
10 mg/mL in toluene
粒径
20 nm
λmax
980 nm
蛍光検出
λem 540 nm (main peak)
λem 540 nm±15 nm
官能基
oleic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
弊社の希土類ドーピング改質ナノ粒子の特徴は無機フッ素ホスト格子を持ち、近赤外光源(NIR: 980 nm)で簡単に励起できることです。Cdを全く含まないこれらのナノ粒子は独自の発光ピークを持ちますから、蛍光生物ラベリングや太陽電池効率改善のためのスペクトる変換などの応用に適しています。
法的情報
フラウンホーファーCANは、フラウンホーファーIAPの研究部門です
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
43.0 °F
引火点(℃)
6.11 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900556-VAR:
900556-1ML:4548174012413
900556-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cytotoxic effects of upconversion nanoparticles in primary hippocampal cultures.
Vedunova MV, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 33656-33665 (2016)
Thorben Rinkel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(3), 1164-1167 (2015-12-04)
A new method is presented for preparing gram amounts of very small core/shell upconversion nanocrystals without additional codoping of the particles. First, ca. 5 nm β-NaYF4:Yb,Er core particles are formed by the reaction of sodium oleate, rare-earth oleate, and ammonium fluoride
Enhanced luminescence efficiency of aqueous dispersible NaYF4:Yb/Er nanoparticles and the effect of surface coating.
Ansari AA, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 22074-22082 (2016)