安全性情報
925888
Sigma-Aldrich
6-(Dimethylamino)-9-(2,6-dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H29BrN2O
CAS番号:
分子量:
513.47
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or chunks
SMILES記法
[Br-].O(C1=CC=CC2=C1C(=C3C=CC(=CC3=[N+]2C=4C=CC=CC4)N(C)C)C=5C(=CC=CC5C)C)C
InChI
InChI=1S/C30H29N2O.BrH/c1-20-11-9-12-21(2)28(20)29-24-18-17-23(31(3)4)19-26(24)32(22-13-7-6-8-14-22)25-15-10-16-27(33-5)30(25)29;/h6-19H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
MRROJCFXWUZLMB-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
6-(Dimethylamino)-9-(2,6-dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
法的情報
Product of Solvias
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925888-100MG:
925888-BULK:
925888-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bouthayna Zilate et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(12), 1767-1775 (2020-01-31)
Recent developments in preparative photocatalysis have reshaped synthetic strategies and now represent an integral part of current organic chemistry. Due to their favourable electrochemical and photophysical properties, the nowadays most frequently used photocatalysts are based on precious Ru- and Ir-polypyridyl