Merck
922501
Sigma-Aldrich
TXO-TPA
≥99% (HPLC)
別名:
2-[4-(Diphenylamino) phenyl]-10, 10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H21NO3S
CAS番号:
分子量:
487.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
損失
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
溶解性
toluene: soluble
蛍光検出
λem 625 nm (film)
軌道エネルギー
HOMO -5.4 eV 
LUMO -3.5 eV 
λ
in toluene
UV吸収
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
アプリケーション
Sublimed high purity material used as a dopant for orange-red TADF OLED.
EQE of 9.75 %.
TXO-TPA can be employed as a hole transport layer in organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. This material exhibits good charge transport properties, contributing to the overall performance and efficiency.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
922501-200MG:
922501-BULK:
922501-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)