詳細
mesophase behaviour: Cr 64 N126I
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white to off-white
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CCCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)C(=O)Oc2c(cc(cc2)OC(=O)c3ccc(cc3)OCCCOC(=O)C=C)C
InChI
1S/C33H32O10/c1-4-30(34)40-20-6-18-38-26-12-8-24(9-13-26)32(36)42-28-16-17-29(23(3)22-28)43-33(37)25-10-14-27(15-11-25)39-19-7-21-41-31(35)5-2/h4-5,8-17,22H,1-2,6-7,18-21H2,3H3
InChI Key
ISSYGWIDLYOJEN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- soft robotics, such as microscopic walkers , and self-healable actuators ;
- 4d printing ;
- amplifier reflectors for organic-inorganic perovskite solar-cells or for secure authentication .
- optical sensors for medical applications .
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
926841-BULK:
926841-1G:
926841-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
926841-1G | 4065267027067 |