921319
Pomalidomide-methylamino-PEG1-NH2 hydrochloride
別名:
3-((2-(2-Aminoethoxy)ethyl)(methyl)amino)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)propanamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase l, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrade
About This Item
ligand
pomalidomide
品質水準
フォーム
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCN(C)CCOCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C21H27N5O6.ClH/c1-25(10-12-32-11-8-22)9-7-17(28)23-14-4-2-3-13-18(14)21(31)26(20(13)30)15-5-6-16(27)24-19(15)29;/h2-4,15H,5-12,22H2,1H3,(H,23,28)(H,24,27,29);1H
InChI Key
HBXYNGDSINGFDL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Portal:Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
921319-50MG:
921319-BULK:
921319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
921319-50MG | 4065266431803 |