Merck
920916
Allylamine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH215NH2
分子量:
58.09
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥98% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+1
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920916-BULK:
920916-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)