Merck
918970
Sigma-Aldrich
VincePhos
≥95%
別名:
7,7,9,9-Tetramethyl-8-(2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H51O4P
CAS番号:
分子量:
554.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
P3(C(CC4(OCCO4)CC3(C)C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChI
1S/C34H51O4P/c1-21(2)24-17-25(22(3)4)29(26(18-24)23(5)6)30-27(35-11)13-14-28(36-12)31(30)39-32(7,8)19-34(20-33(39,9)10)37-15-16-38-34/h13-14,17-18,21-23H,15-16,19-20H2,1-12H3
InChI Key
BYFHGEFWDTYSSA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
918970-BULK:
918970-250MG:
918970-50MG:
918970-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)