Merck
919004
Sigma-Aldrich
AliPhos
≥95%
別名:
2′-((7R,9R)-7,9-Diphenyl-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decan-8-yl)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H38NO4P
分子量:
567.65
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919004-BULK:
919004-250MG:
919004-VAR:
919004-50MG:
試験成績書(COA)