安全性情報
918067
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN with titanium(IV) oxide buffer layer
>80% transparency, film L × W × thickness 29.7 cm × 21 cm × 125 μm, sheet resistance <15 Ω/sq
別名:
ITO coated polyethylene naphthalate with titanium dioxide buffer layer, ITO-PEN with TiO2 buffer layer (>80% transparency)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
物質
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated) )
品質水準
シート抵抗
<15 Ω/sq
film L × W × thickness
29.7 cm × 21 cm × 125 μm
層厚
7 nm , TiO2
透過率
550 nm, >80%
アプリケーション
This product is an one-side coated, flexible, ITO coated PEN polymer film. It is a highly-transparent, ready-to-use, flexible conductive substrate with low sheet resistance. Titanium dioxide buffer layer was coated onto the coated side of the film with >80% transmittance. This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells and flexible dye-sensitized solar cells.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
918067-VAR:
918067-BULK:
918067-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photovoltaic Performance of Plastic Dye-Sensitized Electrodes Prepared by Low-Temperature Binder-Free Coating of Mesoscopic Titania
Miyasaka T et al
Journal of the Electrochemical Society, 154 (2007)