安全性情報
915955
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-50H
別名:
Formulation kit, NanoFabTx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50H is a component of our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50H is a pegylated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50H can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915955-500MG:
915955-VAR:
915955-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
915955-500MG4061842458943