Merck
915610
Sigma-Aldrich
PrPPTNO
≥95%
別名:
2,4,6,8-Tetraoxo-1,3,7,9-tetrapropyl-1,2,3,4,6,7,8,9-octahydropyrimido[5,4-g]pteridine 5-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N6O5
CAS番号:
分子量:
432.47
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
アプリケーション
PrPPTNO is an organic photocatalyst developed in the Pospech group for the E/Z-isomerization of stilbenes as well as the oxidative cyclization of 2-phenyl benzoic acids.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915610-50MG:
915610-BULK:
915610-VAR:
915610-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richy Hauptmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(17), 4325-4329 (2019-02-07)
Herein we report the photo- and electrochemical characterization of pyrimidopteridine N-oxide-based heterocycles. The potential of their application as organic photoredox catalysts is showcased in the photomediated contra-thermodynamic E→Z isomerization of cinnamic acid derivatives and oxidative cyclization of 2-phenyl benzoic acid