安全性情報
911305
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (918075), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a polymer stabilizer.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (918075).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
911305-5G:
911305-VAR:
911305-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)