アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
46-48 °C
官能基
amine
fluoro
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
As reported by the Alexanian laboratory, this reagent is used for site-selective, intermolecular decarboxylative xanthylation leading to the rapid diversification of carboxylic acids. Once installed, the xanthate group provides direct access to diverse product analogues via several aliphatic C-H transformations, including halogenation, deuteration, vinylation, hydroxylation. Product is best stored in foil-wrapped vials in the freezer when not in use; however, it can be weighed out on the bench without risk of decomposition.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908487-VAR:
908487-BULK:
908487-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)