Merck
903809
Sigma-Aldrich
Cholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H34Na2O8S
分子量:
536.62
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O[Na])CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C([C@H](O)C3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903809-VAR:
903809-BULK:
903809-1MG-PW:
903809-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)