安全性情報
700360P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide 3-sulfate (disodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H41NNa2O8S
分子量:
573.65
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
synthetic
詳細
Technique(s): bile acids
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
アプリケーション
lipids research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700360P-5MG:
試験成績書(COA)