Merck
903620
Sigma-Aldrich
Pregnanediol-2,3,4,20,21-13C5 glucuronide sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C22H43NaO8
分子量:
523.58
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1(CCC2C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[13C@H](O)[13CH3])[C@]3(C)C[13CH2][13C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](C5O)O)O)C([O-])=O)[13CH2]1.[Na+]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903620-1MG:
903620-1MG-PW:
903620-BULK:
903620-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)