Merck
903507
Sigma-Aldrich
Kevetrin-(4-isothioureido-13C,15N2-butyronitrile-13C,15N) hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C3H915N3SHCl
分子量:
184.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[15NH2][13C](SCCC[13C]#[15N])=[15NH].Cl
InChI Key
NCXJZJFDQMKRKM-CBWHUSCUSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)