Merck
902144
Sigma-Aldrich
[(Cp)Ru(η6-naphthalene)]OTf
≥95%
別名:
5-Cyclopentadienyl)(η6-naphthalene)ruthenium(1+) trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13F3O3RuS
CAS番号:
分子量:
443.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: C-C Bond Formation
mp
112-116 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
902144-250MG:
902144-1G:
902144-VAR:
902144-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination