Merck
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H318O3P
CAS番号:
分子量:
88.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥95 atom % 18O
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)/i1+2,2+2,3+2
InChI Key
ABLZXFCXXLZCGV-FIXSIXJRSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901681-BULK:
901681-VAR:
901681-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
901681-10MG4065267166261