Merck
05567
Supelco
N-Acetyl-d3-glufosinate
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid, Glufosinate-N-acetyl-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D3H11NO5P
CAS番号:
分子量:
226.18
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Jan Code
05567-VAR:
05567-BULK:
05567-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
エテホン ≥96% (titration)
Sigma-Aldrich
C0143
エテホン
亜リン酸 99%
Sigma-Aldrich
215112
亜リン酸