Merck
901593
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
別名:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H4O3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
濃度
1 M in THF
屈折率
n/D 1.4095
密度
0.9079
SMILES記法
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI Key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Valuable building block or solvent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
0.5 °F
引火点(℃)
-17.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901593-VAR:
901593-100ML:
901593-25ML:
901593-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
901593-100ML4061835517367
901593-25ML4061835550876