Merck
901439
Sigma-Aldrich
トリエチルホスフィン 溶液
1.0 M in toluene
別名:
PEt3, Triethylphosphorous 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3P
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
969170
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
濃度
1.0 M in toluene
密度
0.857 g/mL
官能基
phosphine
SMILES記法
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アルケンのヒドロカルボニル化によるアルコールの位置選択的生成
  • 芳香族アルデヒドおよびアレノアートを原料とするジヒドロピラン類のBronsted酸を利用した合成
  • エンインのシラホウ素化
  • フェニル酢酸類のフェニルアセトニトリル類またはベンゾニトリル類への変換
  • 白金ナフタレンジイルおよびパラジウムナフタレンジイルの熱分解
  • 不斉Morita-Baylis-Hillman反応
Offered as the toluene solution for more convenient handling, triethylphosphine is a valuable ligand for
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes.
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates.
  • Silaboration of enynes.
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles.
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl.
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901439-25ML:
901439-VAR:
901439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)