Merck
901194
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PMe-Pd-G3
95%
別名:
Methanesulfonato (di-tert-butyl) methylphosphino (2-amino-1,1-biphenyl-2-yl) palladium(II), Methanesulfonato (di-tert-butyl) methylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34NO3PPdS
CAS番号:
分子量:
529.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
特徴
generation 3
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
160-173 °C (decomp)
SMILES記法
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C12H10N.C9H21P.CH4O3S.Pd/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-8(2,3)10(7)9(4,5)6;1-5(2,3)4;/h1-6,8-9H,13H2;1-7H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
SSBARXQHJYOPIL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Third-generation Buchwald precatalyst.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901194-250MG:
901194-VAR:
901194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)