Merck
900944
Sigma-Aldrich
Chloro(4-cyanophenyl)[(R)-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylditertbutylphosphine]nickel(II)
≥95%
別名:
SK-J002-1n
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H44ClFeNNiP2
CAS番号:
分子量:
738.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or solid
反応適合性
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C[C]1[C][C][C][C]1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Ni+2]C4=CC=C(C#N)C=C4.[C]5[C][C][C][C]5.[Fe]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900944-250MG:
900944-BULK:
900944-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ni?Catalyzed Amination Reactions: An Overview.
Marin M, et al.
Chemical Record, 16(4), 1819-1832 (2016)
Nickel?Catalyzed Amination of Aryl Chlorides with Ammonia or Ammonium Salts.
Green R A and Hartwig J F
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3768-3772 (2015)
Evaluating 1, 1?-Bis (phosphino) ferrocene Ancillary Ligand Variants in the Nickel-Catalyzed C?N Cross-Coupling of (Hetero) aryl Chlorides.
Clark J S, et al.
Organometallics, 36(3), 679-686 (2017)
Nickel?Catalyzed Monoarylation of Ammonia.
Borzenko A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3773-3777 (2015)
Sarah Z Tasker et al.
Nature, 509(7500), 299-309 (2014-05-16)
Tremendous advances have been made in nickel catalysis over the past decade. Several key properties of nickel, such as facile oxidative addition and ready access to multiple oxidation states, have allowed the development of a broad range of innovative reactions.