安全性情報
900883
Sigma-Aldrich
NIR-II dye
別名:
Near IR fluorescent dye
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116100
NACRES:
NA.23
詳細
Mass extinction co-efficient: 3.5 Lg-1cm-1
viscous solid or liquid
品質水準
フォーム
liquid
λmax
780-810 nm
蛍光検出
λem ~1050 nm, quantum yield ~2% (NIR emission)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Stable solution in PBS. Miscible and stable in common buffers, serum and blood.
  • Store in dark at 4 °C.
  • Suitable excitation wavelengths: 785 nm, 808 nm, Emission: 900-1400 nm, peak ~1050 nm.
  • Quantum yield (QY) ~2% based on 0.5% QY of IR26 in 1,2-dichloroethane under 808 nm excitation. Quantum yield is ~4X of common Hipco single walled carbon nanotubes.
  • For in vivo imaging (e.g., vessels), inject ~100-150 μg in ~200 μL solution for a typical nude mouse but the dose can be varied.
  • Circulation half time of the dye is about 1 hour.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900883-1MG:
900883-BULK:
900883-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2