アッセイ
≥98%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
219-220 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Br.[nH]1cncc1
InChI Key
VWUCIBOKNZGWLX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900821-5G:
900821-25G:
900821-VAR:
900821-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.