Merck
900523
Sigma-Aldrich
アンモニウム-15N クロリド
5 atom % 15N
別名:
15N標識塩化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH4Cl
CAS番号:
分子量:
54.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
同位体純度
5 atom % 15N
フォーム
crystals
分子量
53.54 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900523-BULK:
900523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)