Merck
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
別名:
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H1215N5Na2O8P
分子量:
412.15
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900380-25MG:
900380-1MG:
900380-10MG-PW:
900380-10MG:
900380-BULK:
900380-1MG-PW:
900380-25MG-PW:
900380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)