安全性情報
900223
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid, fluorescence λem 600 nm, 1 mg/mL in H2O
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSe/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
dispersion
濃度
1 mg/mL in H2O
蛍光検出
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reactive group: Carboxylic acid.
アプリケーション
The organic layer of the CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid as reactive group consist of a monolayer of oleic acid/octadecylamine and a monolayer of amphiphilic polymer. The total thickness of organic layers on these QDs is approximately 4 nm. They find many applications in bioimaging and biosensing.
注意
Do not freeze.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900223-BULK:
900223-VAR:
900223-1ML:4548174012475
900223-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qingjiang Sun et al.
ACS nano, 3(3), 737-743 (2009-03-25)
Owing to their narrow bright emission band, broad size-tunable emission wavelength, superior photostability, and excellent flexible-substrate compatibility, light-emitting diodes based on quantum dots (QD-LEDs) are currently under intensive research and development for multiple consumer applications including flat-panel displays and flat
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of