同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@]12C(CC[C@H]2[C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)C3CCC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C([2H])([2H])[C@@H]1O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3