アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]23/D +30°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
107-108 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClCC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18ClNO3/c19-12-17(21)16(11-14-7-3-1-4-8-14)20-18(22)23-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,22)/t16-/m0/s1
InChI Key
OYHLRJGDELITAF-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
860794-500MG:
860794-100MG:
860794-BULK:
860794-VAR:
860794-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)