Merck
809616
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
5-Hydroxyindoleacetic-13C6 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C4H9O3N
分子量:
197.14
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C]1=[13C][13C]=[13C]2[13C](C(CC(O)=O)=CN2)=[13C]1
InChI
1S/C10H6NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1+1,2+1,4+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
GBNXWGPEQZOYAA-HGVMTKQCSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
809616-BULK:
809616-VAR:
809616-1MG-PW:
809616-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)