Merck
808008
Sigma-Aldrich
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2]
95%
別名:
Gusev osmium hydrogenation catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33ClN3OOsP
CAS番号:
分子量:
564.13
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder or crystals
関連するカテゴリー
アプリケーション
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2] is a robust and highly efficient precatalyst for coupling amines with methanol and ethanol to afford formamides and acetamides. It possesses excellent carbonyl selectivity with an unique activity for acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols to esters and amides.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808008-500MG:
808008-BULK:
808008-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chemoselective hydrogenation of carbonyl compounds and acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols.
Spasyuk D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3743-3746 (2015)